Learn More
Laurate d'éthyle (dodécanoate d'éthyle), TRC
Code produit 30379008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9173855G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauric Acid Ethyl Ester
CAS 106-33-2
Formule moléculaire C14 H28 O2
Quantité 5 g
Synonyme Dodecanoic Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid, ethyl ester, Lauric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Dodecanoic acid monoethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl dodecylate, Ethyl laurate, Ethyl laurinate, Ethyl n-dodecanoate, NSC 83467, NSC 8912
Formule InChI InChI=1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC dodécanate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 228.37
Poids de la formule 228.2089