Learn More
Lévulate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581781 500 g Flacon en verre 500g
10163390 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10581781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153625000
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-88-8
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009209
Clé InChI GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
CID PubChem 10883
Nom IUPAC éthyl 4-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl levulinate
Note relative au nom 98%
Acidité 5mg KOH/g max.
Couleur Jaune
Densité 1.0120g/mL
Point d’ébullition 206°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4210 to 1.423
Quantité 500 g
Beilstein 03, 675
Merck Index 15, 3874
Gravité spécifique 1.012
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L(20°C). Other solubilities: miscible with alcohol
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide