Learn More
Lévulate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le lévulinate d’éthyle est utilisé pour développer une méthode HPLC préparative pour préserver les arômes du vin et isole les caractéristiques fruitées des extraits d’arôme de vin rouge
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl levulinate |
| Densité | 1.014 |
| Point d’ébullition | 203°C to 205°C |
| Point d’éclair | 94°C (201°F) |
| Indice de réfraction | 1.422 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 507641 |
| Merck Index | 14,3819 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 144.17 |
| Afficher plus |