Learn More
Chlorure d’éthyle malonylique, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl malonyl chloride |
| Couleur | Jaune à marron |
| Densité | 1.1700g/mL |
| Point d’ébullition | 79.0°C to 80.0°C (25.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 67°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | ClCOCH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4250 to 1.4310 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ethyl malonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.