Learn More
Chlorure de malonyle éthylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467497 25 g 25g
11457497 5 g 5g
11477497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15616.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’éthyle malonyle est utilisé dans les synthèses des méthanofullerodendimers et des 3-pyrroline-2-ones. Il joue un rôle vital dans la préparation des dérivés 1,2,4-oxadiazole 3,5-disubstitués, qui sont des blocs de construction peptidomimétiques potentiels. Il s’agit d’un agent d’acylation polyvalent pour les alcools propargyles, les hydrazines et les amines.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools. Il réagit avec l‘eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36239-09-5
Formule moléculaire C5H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.56
Numéro MDL MFCD00000736
Clé InChI KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
CID PubChem 118931
Nom IUPAC éthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl malonyl chloride
Densité 1.189
Point d’ébullition 83°C (22 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636215
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 150.56
Pourcentage de pureté 95%