Learn More
Maltol éthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254258 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254258 25 g 25g
15264258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254258 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450800250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4940-11-8 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11-8-4940
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl maltol
Point de fusion 89.0°C to 93.0°C
Point d’ébullition 289.0°C to 290.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Merck Index 15,3879
Synonyme ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid
Clé InChI YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C(=O)C=CO1)O
Nom IUPAC 2-éthyle-3-hydroxypyrane-4-one
CID PubChem 21059
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl maltol, 98%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.