Learn More
Ethyl Maltol, TRC
Code produit 17954455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17954455 25 g 25g
17962705 10 g 10g
17934295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92200525G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4940-11-8
Formule moléculaire C7 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Synonyme 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
Nom IUPAC 2-éthyl-3-hydroxypyran-4-one
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl maltol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Poids de la formule 140.0473