Learn More
Ethyl Maltol, TRC
Code produit 17962705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962705 10 g 10g
17954455 25 g 25g
17934295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92200510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4940-11-8
Formule moléculaire C7 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Synonyme 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
Nom IUPAC 2-éthyl-3-hydroxypyran-4-one
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl maltol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Poids de la formule 140.0473