Learn More
Acétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378075 10 g 10g
11368075 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08275.09
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5460-08-2
Numéro MDL MFCD00051916
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl mesitylacetate
Densité 1.034
Point d’ébullition 135°C to 140°C (9 mmHg)
Formule moléculaire C10H8NNaO7S2
Indice de réfraction 1.505
Quantité 10 g
Beilstein 2105791
Synonyme h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Clé InChI QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 8-amino-3,6-disulfonaphtalène-1-olate
Poids moléculaire (g/mol) 341.28
CID PubChem 102116466
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%