Learn More
Méthacrylate d’éthyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15720839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15720839 500 g 500g
10092920 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15720839 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.90€
    42.65€ / 500g
    Économisez 4.25€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-63-2
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00009161
Clé InChI SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
CID PubChem 7343
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl methacrylate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -75.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 118.0°C to 119.0°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4130 to 1.4150
Quantité 500 g
Beilstein 02, 423
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.63 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate