Learn More
Méthanesulfonate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499763 10 g 10g
11478930 5 g 5g
11409773 50 g 50g
11419773 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11499763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12938.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.33€
    53.65€ / 10g
    Économisez 11.68€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.154 g/mol
Ethyl methanesulfonate is used as mutagen for both mammalian and plant cells. It finds application as a model alkylating agent in the study of deoxyribonucleic acid (DNA) repair processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthanesulfonate d’éthyle est utilisé comme mutagène pour les cellules de mammifères et de plantes. Il est utilisé comme un agent alkylant modèle dans l’étude des processus de réparation de l’acide désoxyribonucléique (ADN).
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. MSDS disponible en ligne à l’adresse www.alfa.com.Humidité sensible. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-50-0
Formule moléculaire C3H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 124.154
Numéro MDL MFCD00007559
Clé InChI PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
CID PubChem 6113
ChEBI CHEBI:23994
Nom IUPAC Méthanesulfonate d’éthyle
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Methanesulfonate
Densité 1.170
Point d’ébullition 85°C to 86°C (10 mm)
Point d’éclair 100°C (212°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.418
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 773969
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3827
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 124.16
Pourcentage de pureté 99%