Learn More
Éthyle méthanessulfonate, TRC
Code produit 30137854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137854 100 g 100g
30137264 25 g 25g
18011150 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE917995100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-50-0
Formule moléculaire C3 H8 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 124.16
Synonyme Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
Nom IUPAC Méthanesulfonate d’éthyle
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl methanesulfonate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Poids de la formule 124.0194