Learn More
Chlorhydrate d'éthyl(méthoxy)amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methoxyethanamine hydrochloride |
| CAS | 1195657-97-6 |
| Formule moléculaire | C3 H9 N O . H Cl |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Ethyl(methoxy)amine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO.ClH/c1-3-4-5-2;/h4H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNOC |
| Nom IUPAC | N-metoxietanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.57 |
| Poids de la formule | 111.0451 |