Learn More
Éthyle méthyle cétone, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10355800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10355800 2.5 l Flacon en verre ambré 2.50L
11468253 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10050160 1 l Flacon en verre ambré 1L
10010130 2.5 l Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10487250 5 L Boîte métallique 5L
10102050 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10355800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/1450/17
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C4H8O, numéro CAS 78-93-3, méthyle éthyle cétone, méthyléthylcétone, méthylacétone, 2-butanone, méthyléthyle cétone, meetco, butanone, 3-butanone, éthyle méthyle cétone, éthylméthylcétone, 2,5 L, 80 °C, CHEBI:28398, incolore, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butane-2-one, -87 °C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthyléthylcétone, acétone de méthyle, éthylméthylcétone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI : 28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Point de fusion -87 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 80 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 l
Poids de la formule 72,11g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.