Learn More
Sulfure d’éthyle et de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387875 100 g 100g
11377875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02859.22
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 624-89-5 | C3H8S | 76.16 g/mol
Ethyl Methyl Sulfide is used as a corrosion inhibitor for zinc metal which finds wide applications like electrode material in batteries, sacrificial anodes and metallic coatings. It is used in mixtures designed to odorize natural gas and is made to by-pass injection system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure d’éthyle et de méthyle est utilisé comme inhibiteur de corrosion pour le zinc métallique qui trouve de larges applications telles que le matériau des électrodes dans les batteries, les anodes sacrificielles et les revêtements métalliques. Il est utilisé dans des mélanges conçus pour inodoriser le gaz naturel, et est fabriqué dans un système d’injection par dérivation.
Solubilité
Miscible avec les alcools et les huiles. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-89-5
Formule moléculaire C3H8S
Poids moléculaire (g/mol) 76.16
Numéro MDL MFCD00009268
Clé InChI WXEHBUMAEPOYKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl methyl sulfide, methylthioethane, ethane, methylthio, methyl ethyl sulfide, ethyl methyl sulphide, methyl ethyl sulphide, sulfide, ethyl methyl, unii-mr1gzs62tm, methylthio ethane, methylsulfanyl ethane
CID PubChem 12230
Nom IUPAC méthylsulfanyléthane
SMILES CCSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl methyl sulfide
Point de fusion -106°C
Densité 0.841
Point d’ébullition 66°C to 67°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3CH2SCH3
Indice de réfraction 1.4392
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1696871
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols and oils. Immiscible with water.
Poids de la formule 76.16
Pourcentage de pureté 97%