Learn More
(Méthylthio)acétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445697 25 g 25g
11438920 5 g 5g
11455697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24285.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4455-13-4 | C5H10O2S | 134.193 g/mol
Ethyl (methylthio)acetate is used as an internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines. Further, it is used as food flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éthyle (méthylthio) est utilisé comme étalon interne lors de la détermination analytique des composés de soufre volatil dans les portos. De plus, il est utilisé comme arôme alimentaire.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4455-13-4
Formule moléculaire C5H10O2S
Poids moléculaire (g/mol) 134.193
Numéro MDL MFCD00009182
Clé InChI MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl methylthio acetate, ethyl 2-methylthio acetate, acetic acid, methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methylthio-acetate, ethyl 2-methylsulfanyl acetate, unii-6148qqn25t, ethyl alpha-methylthio acetate, methylthio acetic acid ethyl ester, ethyl .alpha. methylthio acetate, methylsulfanyl-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 78199
Nom IUPAC éthyl 2-méthylsulfanylacétate
SMILES CCOC(=O)CSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (methylthio)acetate
Densité 1.06
Point d’ébullition 176°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.46
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744999
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 134.2
Pourcentage de pureté 98%