Learn More
Myristate d'éthyle, TRC
Code produit 30384097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384097 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9251801G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Formule moléculaire C18 H36 O2
Quantité 1 g
Synonyme Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC Hexadécanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Poids de la formule 284.2715