Learn More
N-(2,4 -dinitrophénoxy)acétimidate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11491230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491230 1 g 1g
11401240 5 g 5g
11411240 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26341.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54322-32-6
Formule moléculaire C10H11N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 269.213
Numéro MDL MFCD00010133
Clé InChI UVBZLMGBNXCYNA-YRNVUSSQSA-N
Synonyme ethyl n-2,4-dinitrophenoxy acetimidate, pubchem12897, jlyppahrtackn bt jw dtttrrvbapemaadmu@dmp, ethyl e-n-2,4-dinitrophenoxy acetimidate, 1-1e-2-ethoxy-1-azaprop-1-enyloxy-2,4-dinitrobenzene
CID PubChem 9566065
Nom IUPAC éthyl (1E)-N-(2,4-dinitrophénoxy)éthanimidate
SMILES CCOC(=NOC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-(2,4-dinitrophenoxy)acetimidate
Point de fusion 110°C to 113°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 269.21
Pourcentage de pureté ≥98%