Learn More
Chlorhydrate de N-benzyl-3-oxo-4-pipéridinecarboxylate d’éthyle, 97 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10780661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10780661 5 g Flacon en verre 5g
10571221 25 g Flacon en verre 25g
10398243 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162300050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 52763-21-0 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52763-21-0
Formule moléculaire C15H20ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 297.78
Numéro MDL MFCD00012792
Clé InChI UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
CID PubChem 2723880
Nom IUPAC hydrogen ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Point de fusion 160°C to 165°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 297.77
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.