Learn More
N-BOC-4-pipéridinecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10186337 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10186337 5 g Flacon en verre 5g
10024407 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10186337 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431500050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142851-03-4
Formule moléculaire C13H23NO4
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Numéro MDL MFCD01763998
Clé InChI MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
CID PubChem 2758812
Nom IUPAC 1-O-tert-butyl4-O-éthyl pipéridine-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0460g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 135.0°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.046
Poids de la formule 257.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl N-Boc-4-piperidinecarboxylate, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.