Learn More
N-Boc-pipéridine-4-carboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30385150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9252605G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
CAS 142851-03-4
Formule moléculaire C13H23NO4
Quantité 5 g
Synonyme 1,4-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl Ester, 1-(1,1-Dimethylethyl) 4-Ethyl 1,4-Piperidinedicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(carboethoxy)piperidine, 1-Boc-piperidine-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-ethoxycarbonylpiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-tert-Butyl 4-Ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(t-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylate, Ethyl N-(tert-Butoxycarbonyl)isonipecotate, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylisonipecotic Acid Ethyl Ester, Piperidine-1,4-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester 4-Ethyl Ester, tert-Butyl 4-((Ethoxy)carbonyl)piperidine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 257.33
Poids de la formule 257.1627