Learn More
N-hydroxy acétimidate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404473 100 g 100g
11484463 5 g 5g
11494463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11006.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-hydroxyacetimidate dʼéthyle a été utilisé dans la synthèse des O-acyl-et O-nitrophénylhydroxylamines, de lʼacide hydroxamique éthoxycarbonylyhydrazides et de lʼO-(2,4-dinitrophényl)acétohydroxamate dʼéthyle.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10576-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00002114,MFCD00002114
Clé InChI QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonyme ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
CID PubChem 6386647
Nom IUPAC (E)-(ethyl N-hydroxyethanimidate)
SMILES CCO\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-hydroxyacetimidate
Point de fusion 23°C to 25°C
Point d’ébullition 55°C to 58°C (6 mmHg)
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 100 g
Beilstein 1700260
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decompose in water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%