Learn More
N-hydroxy acétimidate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10462391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462391 50 g Flacon en verre -
10082540 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10462391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197500500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10576-12-2
Formule moléculaire C4H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Numéro MDL MFCD00002114,MFCD00002114
Clé InChI QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonyme ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
CID PubChem 6386647
Nom IUPAC (E)-(ethyl N-hydroxyethanimidate)
SMILES CCO\C(C)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-hydroxyacetimidate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 23.0°C to 25.0°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 55.0°C to 58.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(=NOH)OC2H5
Indice de réfraction 1.4325 to 1.4345
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl N-hydroxyacetimidate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.