Learn More
Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl N-(mesitylsulfonyl)oxyacetimidate |
| CAS | 38202-27-6 |
| Formule moléculaire | C13H19NO4S |
| Numéro MDL | MFCD00009244 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C/C(OCC)=N\OS(=O)(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 285.36 |
| Pourcentage de pureté | 98% |