Learn More
Éthyl Nn-butyl-d9-carbamate, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl N-Butylcarbamate-D9 (butyl-D9) |
| CAS | 1276197-24-0 |
| Formule moléculaire | C7 D9 H6 N O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Ethyl N-n-Butyl-d9-carbamate, Ethyl butyl-d9-carbamate, Ethyl N-butylcarbamate-D9 (butyl-D9), N-(Butyl-d9)-O-ethylurethane, N-(Butyl-d9)urethane, N-Butylcarbamic-d9 acid ethyl ester |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H15NO2/c1-3-5-6-8-7(9)10-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,3D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadutérobut)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.255 |
| Poids de la formule | 154.1668 g/mol |
| Afficher plus |