Learn More
Éthyl Nn-butyl-d9-carbamate, CDN
Code produit 30325917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325917 0.25 g 0.25g
30313597 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325917 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND73210.25G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-Butylcarbamate-D9 (butyl-D9)
CAS 1276197-24-0
Formule moléculaire C7 D9 H6 N O2
Quantité 0.25 g
Synonyme Ethyl N-n-Butyl-d9-carbamate, Ethyl butyl-d9-carbamate, Ethyl N-butylcarbamate-D9 (butyl-D9), N-(Butyl-d9)-O-ethylurethane, N-(Butyl-d9)urethane, N-Butylcarbamic-d9 acid ethyl ester
Formule InChI InChI=1 S/C7H15NO2/c1-3-5-6-8-7(9)10-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,3D2,5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)OCC
Nom IUPAC N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadutérobut)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 154.255
Poids de la formule 154,1668 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique