Learn More
N-phénylformimidate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ethyl N-phenylformimidate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 101°C to 102°C (15 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 149.19 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Liquide |