Learn More
N-pipérazinecarboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463045 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10463045 250 g -
10205110 25 g 25g
10316510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463045 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118872500
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-43-4
Formule moléculaire C7H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00005964
Clé InChI LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
CID PubChem 8431
Nom IUPAC pipérazine-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl N-piperazinecarboxylate
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 273°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.478
Quantité 250 g
Beilstein 23, II, 9
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.