Learn More
O-(2mésitylènesulfonyl)acétohydroxamate d’éthyle, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442126 5 g 5g
15461728 250 mg 250mg
15432126 1 g 1g
15452126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15442126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55470.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38202-27-6 | C13H19NO4S | 285.358 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38202-27-6
Formule moléculaire C13H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 285.358
Numéro MDL MFCD00009244
Clé InChI KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Synonyme ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
CID PubChem 6282444
Nom IUPAC Éthyl (1E)-N-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyloxyéthanimidate
SMILES CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
Point de fusion 54°C to 56°C
Quantité 5 g
Beilstein 2144156
Poids de la formule 285.36
Pourcentage de pureté ≥98%