Learn More
Oléate d’éthyle, 98 %, mélange d’esters d’acides gras homologues, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10578322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10578322 250 g Flacon en verre 250g
10627191 1 kg Flacon en verre 1kg
11964961 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10578322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410292500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.65€
    34.65€ / 250g
    Économisez 7.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-62-6
Formule moléculaire C20H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.51
Clé InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonyme ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
CID PubChem 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Nom IUPAC éthyl (Z)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl oleate
Acidité 0.5mg KOH/g max.
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 60% min. (oleic acid) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Indice de réfraction 1.4490 to 1.4530
Quantité 250 g
Indice de saponification 177 to 188mg KOH/g
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 310.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux