Learn More
Oléate d’éthyle, pur, pour saponification, Fisher Chemical
Code produit 10786091 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786091 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10786091 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur E/1460/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 111-62-6
Point de fusion 10°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 210°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C20H38O2
Numéro MDL 9579
Quantité 500 mL
Synonyme ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
Clé InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC éthyl (Z)-octadec-9-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 310.522
CID PubChem 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Poids de la formule 310.52g/mol
Forme physique Liquide