Learn More
Oléate d’éthyle, tech. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437467
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437467 250 g 250g
11427467 1000 g 1000g
11447467 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15601.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.522 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-62-6
Formule moléculaire C20H38O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.522
Numéro MDL MFCD00009579
Clé InChI LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonyme ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
CID PubChem 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Nom IUPAC éthyl (Z)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl oleate
Point de fusion -32°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 205°C to 208°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.451
Quantité 250 g
Beilstein 1727318
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 310.53
Pourcentage de pureté 70%
Qualité Technique