Learn More
Ethyl Oleate, TRC
Code produit 17909554
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17909554 50 mg 50mg
17959554 1 g 1g
17958124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17909554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92532550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-62-6
Formule moléculaire C20 H38 O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.51
Synonyme Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC ethyl (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Oleate
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Poids de la formule 310.2872
Pourcentage de pureté >95%