Learn More
Éthyle oléate, TRC
Code produit 17959554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959554 1 g 1g
17909554 50 mg 50mg
17958124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17959554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9253251G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-62-6
Formule moléculaire C20 H38 O2
Poids moléculaire (g/mol) 310.51
Synonyme Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC éthyle (Z)-octadèc-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Oleate
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Poids de la formule 310.2872
Pourcentage de pureté >95%