Learn More
Chlorure dʼéthyle et d’oxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457616 500 g 500g
11437616 25 g 25g
11447616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14653.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Ethyl oxalyl chloride is used in the synthesis of 2-oxo-3-alkenoic esters and alpha-keto ester in good yield. It acts as a reactant in the preparation of oxyoxalamide derivatives as an epoxide hydrolase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’éthyle oxalyle est utilisé dans la synthèse d’esters 2-oxo-3-alkenoïques et d’esters d’alpha-céto avec un bon rendement. Il agit comme réactif dans la préparation de dérivés de l’oxyoxalamide comme inhibiteur de l’époxyde hydrolase.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4755-77-5
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.531
Numéro MDL MFCD00000706
Clé InChI OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
CID PubChem 20884
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl oxalyl chloride
Densité 1.226
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Formule linéaire ClCOCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.416
Quantité 500 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 506725
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 98%