Learn More
Chlorure dʼéthyle et d’oxalyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10254960 100 mL Flacon en verre 100mL
10427880 25 mL Flacon en verre 25mL
10073803 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10254960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118781000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 4755-77-5
Formule moléculaire C4H5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 136.53
Numéro MDL MFCD00000706
Clé InChI OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
CID PubChem 20884
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ethyl oxalyl chloride
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 135°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 541
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Poids de la formule 136.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.