Learn More
Ethyl oxalyl monochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31007590
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007590 500 g
30992408 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31007590 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD120908500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl oxalyl monochloride
CAS 4755-77-5
Formule moléculaire C4H5ClO3
Numéro MDL MFCD00000706
Quantité 500 g
SMILES O=C(C(Cl)=O)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 136.53
Pourcentage de pureté 98%