Learn More
Oxamate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10549600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
Code produit. 10549600
Marque: Thermo Scientific Acros 118790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-36-7 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-36-7
Numéro MDL MFCD00008005
Clé InChI RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl oxamate, ethyl carbamoylformate, oxamic acid ethyl ester, ethyl amino oxo acetate, oxamethane, acetic acid, aminooxo-, ethyl ester, ethoxalamide, oxamidic acid ethyl ester, ethoxy carbonyl formamide, oxalic acid, monoethyl ester amide
CID PubChem 69238
Nom IUPAC 2-amino-2-oxoacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl oxamate
Point de fusion 112°C to 115°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H7NO3
Formule linéaire H2NCOCO2C2H5
Quantité 25 g
Beilstein 02, 544
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids moléculaire (g/mol) 117.1
Poids de la formule 117.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux