Learn More
Oxazole-5-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435707 5 g 5g
15445707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32924.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 118994-89-1 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ethyl oxazole-5-carboxylate is used as a pharmaceutical, organic intermediate and in organic light-emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘oxazole-5-carboxylate d‘éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique, organique et dans une diode électroluminescente organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (35 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118994-89-1
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD04114930
Clé InChI KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
CID PubChem 10964603
Nom IUPAC éthyle 1,3-oxazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl oxazole-5-carboxylate
Point d’ébullition 60°C (2.25 mmHg)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 5 g
Beilstein 83084416
Informations sur la solubilité Soluble in water (35g/L at 25°C).
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 98%