Learn More
p-aminobenzoate d'éthyle, 99,90 %, MP Biomedicals™
Code produit 11475411 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11475411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475411 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215796780
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Plage de pourcentage du dosage 0.999
Formule moléculaire C9H11NO2
Numéro MDL MFCD00007892
Quantité 100 g
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Nom IUPAC éthyl 4-aminobenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
CID PubChem 2337
ChEBI CHEBI:116735
Poids de la formule 165.2
Forme physique Cristalline