Learn More
P-toluate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413224
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413224 250 g 250g
11403224 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413224 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10568.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 94-08-6 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-08-6
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00009117
Clé InChI NWPWRAWAUYIELB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl p-toluate, ethyl p-methylbenzoate, benzoic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methylbenzoic acid ethyl ester, unii-xuf0sq8l2j, p-toluic acid ethyl ester, xuf0sq8l2j, p-toluic acid, ethyl ester, 4-methyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-methylbenzoate
CID PubChem 66743
Nom IUPAC éthyl 4-méthylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl p-toluate
Densité 1.025
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 250 g
Beilstein 1863756
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté ≥98%