Learn More
Palmitate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449170 500 g 500g
11429170 25 g 25g
11439170 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15694.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 628-97-7 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Ethyl palmitate acts as a lubricant on the skin’s surfaces in order to get a soft and smooth appearance. It increases cytosolic Ca2+ concentration leading to pancreatic acinar cell injury due to excessive consumption of ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le palmitate d’éthyle agit comme un lubrifiant sur les surfaces de la peau pour lui donner une apparence douce et lisse. Il augmente la concentration de Ca2+ cytosolique conduisant à des lésions acinales pancréatiques dues à une consommation excessive d’éthanol.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, au diméthylsulfoxyde, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-97-7
Formule moléculaire C18H36O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Numéro MDL MFCD00008996
Clé InChI XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl palmitate, hexadecanoic acid, ethyl ester, palmitic acid ethyl ester, ethyl cetylate, palmitic acid, ethyl ester, ethylpalmitate, unii-ird3m534zm, hexadecanoic acid ethyl ester, ethyl n-hexadecanoate, ird3m534zm
CID PubChem 12366
ChEBI CHEBI:84932
Nom IUPAC Hexadécanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl palmitate
Point de fusion 22°C to 26°C
Densité 0.857
Point d’ébullition 192°C to 193°C (10 mmHg)
Point d’éclair 178°C (352°F)
Indice de réfraction 1.4395
Quantité 500 g
Beilstein 1782663
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,dimethyl sulfoxide,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Poids de la formule 284.48
Pourcentage de pureté 97%