Learn More
Lipomed Palmité-D5 d’éthyle
Code produit 30457458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30457458 50 mg
30457716 100 mg
30462212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457458 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMFAE169550
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les documents de référence certifiés de Lipomed sont des solutions propres, des solutions natives et des solutions marquées par isotopes stables, avec une documentation et un soutien experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Formule moléculaire C18 D5 H31 O2
Quantité 50 mg
Synonyme 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
Formule InChI InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Nom IUPAC 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Poids moléculaire (g/mol) 289.508
Poids de la formule 289.3029