Learn More
Palmitate d’éthyle, TRC
Code produit 17978974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978974 100 g 100g
17929994 500 mg 500mg
17969984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17978974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE925480100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-97-7
Formule moléculaire C18 H36 O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Synonyme Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
Nom IUPAC Hexadécanoate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylpalmitate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Poids de la formule 284.2715