Learn More
Pentafluorobenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358485
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11358485 25 g 25g
11348485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10523.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4522-93-4 | C9H5F5O2 | 240.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4522-93-4
Formule moléculaire C9H5F5O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.13
Numéro MDL MFCD00039211
Clé InChI DFUDMSIRGGTHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pentafluorobenzoate, ethyl perfluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, ethylpentafluorobenzoate, acmc-1ajj1, rarechem al bi 0017, perfluorobenzoic acid ethyl ester
CID PubChem 78283
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl pentafluorobenzoate
Densité 1.431
Point d’ébullition 112°C to 114°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.428
Quantité 25 g
Beilstein 2054770
Poids de la formule 240.13
Pourcentage de pureté 98%