Learn More
Pentafluoropropionate dʼéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11351407 5 g 5g
11361407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01782.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 426-65-3
Formule moléculaire C5H5F5O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.085
Numéro MDL MFCD00000431
Clé InChI DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
CID PubChem 67928
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl pentafluoropropionate
Densité 1.299
Point d’ébullition 73°C to 74°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Indice de réfraction 1.301
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1779789
Poids de la formule 192.09
Pourcentage de pureté ≥98%