Learn More
Pentafluoropropionate dʼéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361407 25 g 25g
11351407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01782.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 426-65-3
Formule moléculaire C5H5F5O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.085
Numéro MDL MFCD00000431
Clé InChI DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
CID PubChem 67928
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ethyl pentafluoropropionate
Densité 1.299
Point d’ébullition 73°C to 74°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Indice de réfraction 1.301
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1779789
Poids de la formule 192.09
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.