Learn More
Perfluorooctanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11410197
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410197 1 g 1g
11420197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21639.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3108-24-5
Formule moléculaire C10H5F15O2
Poids moléculaire (g/mol) 442.124
Numéro MDL MFCD00018063
Clé InChI JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76555
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl perfluorooctanoate
Densité 1.626
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)6CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.311
Quantité 1 g
Beilstein 1810008
Synonyme ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
Poids de la formule 442.12
Pourcentage de pureté 97%