Learn More
Perfluorooctanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl perfluorooctanoate |
| Densité | 1.626 |
| Point d’ébullition | 167°C to 168°C |
| Point d’éclair | None |
| Formule linéaire | CF3(CF2)6CO2CH2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.311 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1810008 |
| Synonyme | ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester |
| Poids de la formule | 442.12 |
| Afficher plus |