Learn More
Ethyl Perfluorooctanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Perfluorooctanoate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3 |
| Poids de la formule | 442.005 |